安全性情報
P2688
Millipore
イモビロン®- Pポリビニリデンジフルオリドメンブレン
size 20 cm × 20 cm
別名:
PVDF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.25
メーカー/製品名
Millipore IPVH20200
サイズ
20 cm × 20 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ポリビニリデンジフルオリドメンブレンは、免疫ブロッティング(ウエスタンブロッティング)、 およびタンパク質のシーケンシング で定評のあるメンブレンです。PVDFへのタンパク質結合の原理は、疎水性相互作用によるものと考えられています。 ウエスタンブロッティング用のPVDFメンブレンは、最も頻繁に使用されている孔径0.45 μmのものが利用できます。 PVDFメンブレンは、ニトロセルロースよりもタンパク質結合能力が高く、耐久性が高く、高い溶媒耐性を有します。
法的情報
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P2688-BULK:
P2688-10EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Clare M Hamilton et al.
Infection and immunity, 77(6), 2488-2498 (2009-04-01)
Parasitic worms and molecules derived from them have powerful anti-inflammatory properties and are shown to have therapeutic effects on inflammatory diseases. The helminth Fasciola hepatica has been reported to suppress antigen-specific Th1 responses in concurrent bacterial infections, thus demonstrating its