アッセイ
≥99% (TLC)
形状
powder
溶解性
ethanol: 25 mg/mL to clear, colorless
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-][n+]1onc(-c2ccccc2)c1C#N
InChI
1S/C9H5N3O2/c10-6-8-9(11-14-12(8)13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChI Key
PMYJGTWUVVVOFO-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
P1726-10MG:4548173205410
P1726-BULK:
P1726-10MG-PW:
P1726-VAR:
試験成績書(COA)