solid
有効性
1444-1536 units per mg
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
作用機序
cell wall synthesis | interferes
SMILES記法
[K+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)COc3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O5S.K/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)24-16)17-10(19)8-23-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
InChI Key
HCTVWSOKIJULET-LQDWTQKMSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
P1382-10MU:
P1382-100MU-PW:
P1382-10MU-PW:
P1382-100MU:
P1382-25MU:
P1382-VAR:
P1382-BULK:
試験成績書(COA)