Merck
P1178
Sigma-Aldrich
フロログルシノール
suitable for plant cell culture, BioReagent
別名:
1,3,5-トリヒドロキシベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥19,300
¥19,300
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥19,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6O3
CAS番号:
分子量:
126.11
Beilstein:
1341907
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
10171502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.72
¥19,300
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
製品種目
BioReagent
フォーム
powder
テクニック
cell culture | plant: suitable
アプリケーション
agriculture
SMILES記法
Oc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,7-9H
InChI Key
QCDYQQDYXPDABM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
フロログルシノールはトリヒドロキシベンゼンであり、抗血栓、抗微生物、抗マラリア、がん化学防御、抗HIVおよび抗リーシュマニア活性を有します。フロログルシノール(PG)は、土壌病害に対する抗菌剤である2,4-ジアセチルフロログルシノール(DAPG)の生合成前駆体です。多機能性であるため、有用な中間体です。
アプリケーション
Phloroglucinol has been used to prevent hyperhydricity by promoting lignification of shoots.[1] It has also been used in PG (phloroglucinol)-sucrose treatments for growth and development of in vitro derived shoot tips.[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P1178-VAR:
P1178-BULK:
P1178-100G:
P1178-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Phloroglucinol enhances growth and rate of axillary shoot proliferation in potato shoot tip cultures in vitro
Sarkar D and Naik P S
Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 60(2), 139-149 (2000)
In vitro propagation of `Guayabo del pais?(Acca sellowiana (Berg.) Burret)
Ross S and Grasso R
Fruit, Vegetable and Cereal Science and Biotechnology, 4(1), 83-87 (2010)
Jong-Sup Bae
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 49(7), 1572-1577 (2011-04-20)
Phloroglucinol is the monomeric units of phlorotannins abundant in brown algae. Several biological effects of phloroglucinol have been reported, however, antithrombotic and profibrinolytic activities of phloroglucinol have not been studied yet. In this study, the anticoagulant properties of phloroglucinol were
Yong Li et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(5), 1963-1973 (2009-02-10)
Seven phlorotannins were isolated and characterized from an edible marine brown alga Ecklonia cava (EC), along with three common sterol derivatives (fucosterol, ergosterol, and cholesterol) according to the comprehensive spectral analysis of MS and NMR data. Compounds 5 (7-phloro eckol)
Inder Pal Singh et al.
Expert opinion on therapeutic patents, 19(6), 847-866 (2009-05-29)
Phloroglucinol compounds, both synthetic as well as natural, have shown a vast array of biological activities. There are a wide range of applications of phloroglucinol compounds in pharmaceuticals, cosmetics, textiles, paints and dyeing industries. Although many of the phloroglucinols have