Merck
P1076
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-[9,10-3H]
ethanol solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H32O2
CAS番号:
分子量:
256.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
ethanol solution
標識化の程度
30-60 Ci/mmol
質量シフト
M+4
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[3H]C(CCCCCC)C([3H])CCCCCCCC(O)=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kumar Chokalingam et al.
Tissue engineering. Part A, 15(9), 2561-2570 (2009-02-05)
The objectives of this study were to determine how tensile stimulation delivered up to 14 days in culture influenced type I collagen gene expression in stem cells cultured in collagen sponges, and to establish if gene expression, measured using a