Merck
OH30251541EU
Ohaus® MB27 Mositure Analyzer
Model MB27, weighing capacity 90 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 230 V, Schuko plug
別名:
Ohaus® Moisture Analyzer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111500
NACRES:
NB.13
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
metal weighing plate
特徴
CE compliant
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Ohaus® 30251541EU
秤量測定範囲
90 g, resolution: 0.001 g
計量皿直径
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Combining Speed and Precision in One Moisture Analyzer
アプリケーション
Percent Moisture Determination, Percent Solid Determination, Weighing
特徴および利点
Colour touchscreen display with intuitive icon-based navigation Fast halogen heating technology provides uniform drying for precise and repeatable results Analysis made simple: tare, add your sample, press start and see your results Robust hou
法的情報
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)