安全性情報
O5761
Sigma-Aldrich
オステオカルシンフラグメント 1-49 ヒト
≥94% (HPLC), solid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 μG
¥150,000
1 MG
¥234,000
¥150,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 μG
¥150,000
1 MG
¥234,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C269H381N67O82S2
CAS番号:
分子量:
5929.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥150,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥94% (HPLC)
フォーム
solid
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... BGLAP(632)
Amino Acid Sequence
Tyr-Leu-Tyr-Gln-Trp-Leu-Gly-Ala-Pro-Val-Pro-Tyr-Pro-Asp-Pro-Leu-Gla-Pro-Arg-Arg-Gla-Val-Cys-Gla-Leu-Asn-Pro-Asp-Cys-Asp-Glu-Leu-Ala-Asp-His-Ile-Gly-Phe-Gln-Glu-Ala-Tyr-Arg-Arg-Phe-Tyr-Gly-Pro-Val [Disulfide Bridge: 23-29]
詳細
象牙質に認められるカルシウム結合タンパク質であり、おそらくその他の石灰化組織にも存在しています。
骨γ-カルボキシグルタミン酸タンパク質(BGLAP)すなわちオステオカルシン(OCN)は、骨芽細胞で発現される非コラーゲン性骨マトリックスタンパク質です。本化合物はGla(γカルボキシグルタミン酸)ドメインを有しています。OCNをコードする遺伝子はヒト染色体1q22に位置しています。[1][2][3]
アプリケーション
ヒトオステオカルシンフラグメント1~49は、オステオカルシン上の糖化による付加物の同定および特性評価に使用されています。また、マウス筋芽細胞の細胞株C2C12の分化に及ぼす影響の研究にも使用されています。[4][5]
生物化学的/生理学的作用
骨γ-カルボキシグルタミン酸タンパク質(BGLAP)は、間葉系幹細胞の骨分化を制御します。本化合物は骨代謝回転および骨ミネラル化に関与します。また、このタンパク質はエネルギー代謝にも関与します。BGLAPは、グルコース代謝と骨組織の間のメディエーターとして作用することがあります。[1][6][7]
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
O5761-VAR:
O5761-0.5MG:
O5761-BULK:
O5761-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An overview of osteocalcin progress.
Li J
Journal of Bone and Mineral Metabolism, 34(4), 367-379 (2016)
Hua Shen et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 30(4), 596-605 (2014-10-29)
It is well-established that muscle forces are necessary for bone development as well as proper bone modeling and remodeling. Recent work has also suggested that bone acts as an endocrine organ that can influence the development of other organs. Connexin43
Osteocalcin Mediates Biomineralization during Osteogenic Maturation in Human Mesenchymal Stromal Cells
Yu-Tzu Tsao
International Journal of Molecular Sciences, 18(1), 159-159 (2017)
Identification and characterization of glycation adducts on osteocalcin
Corinne J
Analytical Biochemistry (2017)
Serum Levels of Osteocalcin and Insulin Resistance in Patients with Impaired Glucose Tolerance or New-Onset Diabetes Mellitus After Liver Transplantation.
Martinez-Diaz-Guerra G
Hormone and Metabolic Research, 48(5), 325-330 (2016)