色
white to off-white
溶解性
H2O: <0.2 mg/mL
DMSO: 20 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)NCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C26H43NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-26(29)27-22-23-19-20-24(28)25(21-23)30-2/h10-11,19-21,28H,3-9,12-18,22H2,1-2H3,(H,27,29)/b11-10-
InChI Key
OPZKBPQVWDSATI-KHPPLWFESA-N
遺伝子情報
human ... TRPV1(7442)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
O0257-VAR:
O0257-10MG-PW:
O0257-5MG-PW:
O0257-BULK:
O0257-10MG:
O0257-5MG:
試験成績書(COA)