スキップする
M7074
膜骨格タンパク質 1E3D1
recombinant, expressed in E. coli
別名:
MSP1E3D1
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥122,000
この商品について
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized powder
Biological source:
Streptomyces kanamyceticus
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
Mw 32599.98 by amino acid sequence
¥122,000
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
Streptomyces kanamyceticus
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
description
N-Terminal histidine-tagged
form
lyophilized powder
mol wt
Mw 32599.98 by amino acid sequence
ε (extinction coefficient)
26,600 M-1cm-1 at 280 nm (His-tag-cleaved dissolved in 20 mM Tris pH 7.4, 0.1M NaCl, 0.5mM EDTA and 0.01%NaN3)(lit.), 29,400 M-1cm-1 at 280 nm (uncleaved His-tagged dissolved in 20 mM Tris pH 7.4, 0.1M NaCl, 0.5mM EDTA and 0.01%NaN3)(lit.)
storage temp.
−20°C
General description
ナノディスクの概念は、高比重リポタンパク質(HDL)粒子およびその主要なタンパク質成分であるアポリポタンパク質に由来しています。ナノディスクは、リン脂質二重層と、アポリポタンパク質A-1(ApoA-1)の機能を模倣した遺伝子組換えタンパク質である膜骨格タンパク質(MSP)との、共有結合を介さない構造体です。リン脂質が二重層を形成すると可溶性ナノディスクが構築され、2つの両親媒性MSP分子が二重層の周囲を取り囲むようにして、二重層の疎水性アルキル鎖を覆います。MSPの長さによって、ナノディスク構造の大きさが制御されます。MSP1E3D1は、約12.9 nmのナノディスクを形成します。ナノディスクの厚さは、取り込まれるリン脂質の種類によって決まります(通常4.6~5.6 nm)。
配列:GHHHHHHHDYDIPTTENLYFQGSTFSKLREQLGPVTQEFWDNLEKETEGLRQEMSKDLEEVKAKVQPYLDDFQKKWQEEMELYRQKVEPLRAELQEGARQKLHELQEKLSPLGEEMRDRARAHVDALRTHLAPYLDDFQKKWQEEMELYRQKVEPLRAELQEGARQKLHELQEKLSPLGEEMRDRARAHVDALRTHLAPYSDELRQRLAARLEALKENGGARLAEYHAKATEHLSTLSEKAKPALEDLRQGLLPVLESFKVSFLSALEEYTKKLNTQ
Application
このナノディスクシステムは、GPCR、P450 、バクテリオロドプシン、凝固因子、コレラ毒素、TAR受容体、アロマターゼなどの多様なタンパク質の導入に活用されています。
ナノディスクを調製するための本化合物及び他のMSPの使用に関するガイドラインについては、「膜骨格タンパク質及びナノディスク形成のためのプロトコール」のページをご覧ください。
ナノディスク可溶性脂質二重層システムは、膜タンパク質が単分散かつ活性を維持している天然様二重層環境の水溶液中で膜タンパク質を可溶性にするための手法として、広範に応用可能であることが示されています。ナノディスクの重要な成分は、encircling amphipathic helical protein belt(膜足場タンパク質)です。
引用およびプロトコールの全一覧については、Sligar Labのホームページsligarlab.life.uiuc.edu/nanodisc.htmlをご覧ください。
Biochem/physiol Actions
直径約12.9 nmのナノディスクを作成します。
Physical form
Tris-HCl、EDTA、及びNaClにより安定化されたTEVプロテアーゼ切断サイトをもったHis-tagを持つ凍結乾燥タンパク質として供給されます。
Legal Information
ナノディスク技術、およびその使用の多くは、イリノイ大学保有の以下の特許の対象となっています。
  • 7,691,414膜足場タンパク質
  • 7,662,410膜足場タンパク質およびテザード膜タンパク質
  • 7,622,437組織因子の構成および手法
  • 7,592,008膜足場タンパク質
  • 7,575,763膜足場タンパク質およびテザード膜タンパク質
  • 7,083,958膜足場タンパク質
  • 7,048,949膜足場タンパク質
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
MSP03MSP05MSP02
biological source
Streptomyces kanamyceticus
biological source
-
biological source
-
biological source
-
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
mol wt
Mw 32599.98 by amino acid sequence
mol wt
22,043.9 Da
mol wt
-
mol wt
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 膜骨格タンパク質 1E3D1
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
第一種指定化学物質
prtr
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
M7074-5MG: + M7074-VAR: + M7074PROC: + M7074-5MG-PW: + M7074-PH: + M7074-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)