Merck
NP4
Sigma-Aldrich
TERGITOL
Type NP-4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
詳細
non-ionic
タイプ
Type NP-4
SMILES記法
CCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)OCCO
InChI
1S/C17H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-16-10-12-17(13-11-16)19-15-14-18/h10-13,18H,2-9,14-15H2,1H3
InChI Key
KUXGUCNZFCVULO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
ポリグリコ-ルエ-テル(非イオン性)界面活性剤です。.
法的情報
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)