Merck
N7136
Sigma-Aldrich
4-ニトロアセトアニリド
別名:
4'-ニトロアセトアニリド, 酢酸4-ニトロアニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CONHC6H4NO2
CAS番号:
分子量:
180.16
Beilstein:
2211962
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
mp
213-215 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N2O3/c1-6(11)9-7-2-4-8(5-3-7)10(12)13/h2-5H,1H3,(H,9,11)
InChI Key
NQRLPDFELNCFHW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換