About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15NO8
CAS番号:
分子量:
301.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98%
保管温度
−20°C
SMILES記法
OCC1OC(Oc2cccc(c2)N(=O)=O)C(O)C(O)C1O
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N6129-250MG:
N6129-500MG:
N6129-BULK:
N6129-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)