Merck
N3534
Sigma-Aldrich
Anti-Neurabin I antibody produced in rabbit
whole antiserum
別名:
Anti-Neural-tissue Specific F-actin Binding Protein I, Anti-Protein Phosphatase 1 Regulatory Subunit 9A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
whole antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
分子量
antigen 123 kDa
含みます
0.05% sodium azide
交差性
rat
テクニック
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Neurabin I is expressed in the central nervous system of rats.
免疫原
recombinant coiled-coil domain of rat neurabin I.
生物化学的/生理学的作用
Neurabin I has a role in the assembly of F-actin. It has been shown to be associated with stimulation of hepatocarcinogenesis in rats.
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
N3534-BULK:
N3534-100UL-PW:
N3534-100UL:
N3534-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anna Kakehashi et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 119(1), 61-72 (2010-10-12)
In the present study, protein lysates from microdissected glutathione S-transferase placental-form-positive (GST-P(+)) foci and hepatocellular carcinomas from livers of rats treated with N-diethylnitrosamine followed by phenobarbital at doses of 0 and 500 ppm in the diet for 10 and 33