N3162
Anti-NBS1 (Nibrin) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-p95 Protein of the MRE11/RAD50 Complex
サイズを選択してください
¥101,000
サイズを選択してください
About This Item
¥101,000
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 95 kDa (also recognizes 100 kDa band)
交差性
canine, human, rat, chimpanzee
テクニック
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using Hela cells, fixed with paraformaldehyde/triton
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using MCF7 nuclear extracts
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NBN(4683)
mouse ... Nbn(27354)
rat ... Nbn(85482)
詳細
免疫原
アプリケーション
- in immunofluorence
- in immunoblotting
- in immunoprecipitation
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
N3162-200UL:
N3162-VAR:
N3162-BULK:
アクティブなフィルタ