クローン
NBS1-501, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~95 kDa
化学種の反応性
human
濃度
~2 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using nuclear extract of HEK 293T expressing recombinant human NBS1
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NBN(4683)
詳細
免疫原
アプリケーション
- antibody microarray
- immunocytochemistry
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
N9287-VAR:
N9287-BULK:
N9287-200UL:
試験成績書(COA)