Merck
N2790
Sigma-Aldrich
ヌクレオジン
≥98% (HPLC), powder
別名:
ヌクレオジン, [4-(2-クロロ-4-ニトロ-フェニル)-ピペラジン-1-イル]-(5-メチル-3-フェニル-イソキサゾル-4-イル)-メタノン, ピペラジン、1-(2-クロロ-4-ニトロフェニル)-4-[(5-メチル-3-フェニル-4-イソキサゾリル)カルボニル]
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥16,500
25 MG
¥42,400
¥16,500
出荷予定日2025年6月02日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥16,500
25 MG
¥42,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H19ClN4O4
CAS番号:
分子量:
426.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥16,500
出荷予定日2025年6月02日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
yellow
溶解性
DMSO: >15 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1onc(-c2ccccc2)c1C(=O)N3CCN(CC3)c4ccc(cc4Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C21H19ClN4O4/c1-14-19(20(23-30-14)15-5-3-2-4-6-15)21(27)25-11-9-24(10-12-25)18-8-7-16(26(28)29)13-17(18)22/h2-8,13H,9-12H2,1H3
InChI Key
OWXBJAPOSQSWAO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Nucleozin may be used in anti-viral (anti-influenza) research to study its pharmacokinetics, metabolism, safety, efficacy and methods of delivery as an influenza A nucleoprotein (a multifunctional, RNA-binding protein necessary for virus replication) targeting drug candidate.[1]
生物化学的/生理学的作用
ヌクレオジンは、ウイルスの複製に必要な多機能性RNA結合タンパク質であるインフルエンザA核タンパク質(NP)をターゲットにします。
ヌクレオジンは、ウイルスの複製に必要な多機能性RNA結合タンパク質であるインフルエンザA核タンパク質(NP)をターゲットにします。ヌクレオジンは、NP凝集体の形成を誘導し、その核集積をアンタゴナイズし、ウイルスの複製を休止させることによって、H1N1型、H3N2型、H5N1型インフルエンザウイルス株との闘いに有効に働きます。
Nucleozin targets influenza A nucleoprotein, a multifunctional, RNA-binding protein necessary for virus replication. It induces the formation of nucleoptotein aggregates and inhibits its accumulation, interfering with viral replication. EC50 is in the nM range. Nucleozin is effective in H1N1, H3N2, and H5N1 flu virus strains.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
N2790-VAR:
N2790-IP:
N2790-25MG:
N2790-BULK:
N2790-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Helma Antony et al.
The Analyst, 138(20), 6073-6080 (2013-08-21)
Influenza is a viral pandemic that affects millions of people worldwide. Seasonal variations due to genetic shuffling and antigenic drifts in the influenza viruses have necessitated continual updating of therapeutics. The growing resistance to current influenza drugs has increased demand