Merck
N2385
Sigma-Aldrich
α-ニコチンアミドアデニン ジヌクレオチドホスファート(還元型) ナトリウム塩
≥90% (HPLC)
別名:
α-NADPH, α-TPNH, α-トリホスホピリジンヌクレオチド(還元型)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H30N7O17P3 · xNa+
CAS番号:
分子量:
745.42 (free acid basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥90% (HPLC)
不純物
≤5% β-isomer
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na].NC(=O)C1=CN(C=CC1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3OP(O)(O)=O)n4cnc5c(N)ncnc45)C(O)C2O
InChI
1S/C21H30N7O17P3.Na.H/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-15(31)16(44-46(33,34)35)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)14(30)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;
InChI Key
JVAANKONBNIPIV-UHFFFAOYSA-N
その他情報
β-NADPHのα型アナログ
注意
通常の酵素系で必要とされる一般的なNADPHとは異なります。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3