Merck
N1751
Sigma-Aldrich
酸化ネオジム(III)
≥99.9% rare earth content, expressed as Nd2O3 basis
別名:
Neodymium sesquioxide, Neodymium trioxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Nd2O3
CAS番号:
分子量:
336.48
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
アッセイ
≥99.9% rare earth content, expressed as Nd2O3 basis
密度
7.24 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Nd]O[Nd]=O
InChI
1S/2Nd.3O
InChI Key
HBPPDPSYLUIKHU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
品質
.
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N1751-10G:
N1751-100G:
N1751-BULK:
N1751-25G:
N1751-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2