Merck
MTCP9602NW
MTC Bio PCR Plates
size 96 well, skirt: no, low profile/Fast, standard, white
別名:
multiwell plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106300
NACRES:
NB.15
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
polypropylene
white
無菌性
sterile
特徴
DNase free
RNase free
lid: no
skirt: no low profile/Fast, standard
skirt: no
包装
pack of 50 ea
メーカー/製品名
MTC Bio P9602-NW
サイズ
96 well
ウェル容積
0.2 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PCR Plates, Standard 96 well x 0.2ml, non-skirted, WHITE, 50/pk
PureAmp 0.1mL Low Profile Plates are compatible with popular qPCR instruments. Semi-skirted plates are available in natural or white (for improved fluorescence reflectivity) and the raised rim version is supplied in clear/natural. PureAmp 0.2mL PCR Plates are designed to be compatible with most popular thermal cyclers. Precision manufactured and uniform ultra-thin walls allow for rapid heat transfer and consistent amplification results
特徴および利点
  • RNase, DNase, DNA, and PCR inhibitor free
  • Compatible with standard equipmen
  • tUltra-thin walled tube wells
  • Alpha-numeric reference grids
法的情報
MTC is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)