物質
clear
polystyrene
包装
pack of 5 ea
メーカー/製品名
MTC™ Bio B1200-11
L × W × D
4 3/8 in. (11.1 cm) × 2 1/16 in. (5.2 cm) × 1 7/8 in. (4.7 cm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Blot Box, 4 3/8 x 2 1/16 x 1 1/8in. (11.1x 5.2 x 2.9cm), 5/pk
These Blot boxes are correctly matched to common blot sizes, enabling more blots to fit on shakers/rockers while keeping reagent and antibody usage to an absolute minimum. All corners are formed at 90˚ angles and the bottom surface is uniformly flat, further reducing consumption of costly reagents and antibodies. Black Blot boxes are light-blocking opaque for use with light sensitive samples.
特徴および利点
- A perfect box for every blot
- Reduce antibody usage
- Hinged lid minimizes evaporation
- For halves, wholes, strips or minis
法的情報
MTC is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)