Merck
MAK511
Sigma-Aldrich
Malate Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
別名:
Malate Quantification Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アプリケーション
agriculture
food and beverages
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
L-malic acid, or L-malate, is a dicarboxylic acid that is made by all living organisms and plays an important role in the Calvin and Krebs Cycles. It is a source of CO2 for the Calvin cycle in plants and is also an intermediate that forms from fumarate in the Krebs Cycle. Malate is frequently used in food and beverage industries as an additive in products such as wine, beer, candies, etc.
特徴および利点
  • Linear detection range 0.02 to 2 mM
  • Compatible with high-throughput handling systems.
適合性
The kit is suitable for the determination of malate in food, juice, beverage and other agricultural products.
原理
The Malate Assay Kit is based on the malate dehydrogenase catalyzed oxidation of malate in which the formed NADH reduces a formazan (MTT) reagent. The intensity of the product color, measured at 565 nm is proportional to the malate concentration in the sample.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)