Merck
MAK524
Sigma-Aldrich
Isocitrate Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
品質水準
アプリケーション
food and beverages
検出方法
colorimetric
関連疾患
cancer
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
Isocitrate (isocitric acid) is a substrate in the citric acid (TCA) cycle. Isocitrate is formed by the isomerization of citrate catalyzed by the enzyme aconitase. Isocitrate is oxidized by isocitrate dehydrogenase producing α-ketoglutarate and generating NADPH. Isocitrate is commonly found in many fruits and vegetables and their processed products. Industrially, isocitrate is used as a marker to identify the quality and purity of fruit juices.
特徴および利点
  • Linear detection range: 20 to 5000 µM
  • Compatible with high-throughput handling systems.
適合性
The kit is suitable for isocitrate determination in food, beverages, and biological samples (e.g. cell lysate, tissue homogenate, serum, etc.).
原理
The Isocitrate Assay Kit measures the NADPH generated from the oxidation of isocitrate. The NADPH converts the dye to an intense violet color with an absorption maximum at 565 nm. The increase in absorbance at 565 nm is directly proportional to the isocitrate concentration.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)