おすすめの製品
使用法
sufficient for 100 colorimetric tests
検出方法
colorimetric
関連疾患
rheumatological diseases; cancer; neurological disorders; cardiovascular diseases
保管温度
−20°C
詳細
特徴および利点
適合性
原理
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
引火点(°F)
188.6 °F
引火点(℃)
87 °C