Merck
MAK348
Sigma-Aldrich
Gelatinase (Gelatin Degradation/Zymography) Assay Kit (Fluorometric)
sufficient for 100 fluorometric tests
別名:
Fluorometric Gelatinase Activity Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 fluorometric tests
検出方法
fluorometric
保管温度
−20°C
詳細
Gelatinases are a type of matrix zinc-dependent metalloproteases (MMPs) that degrade gelatins and a variety of other extracellular matrix proteins. These enzymes are synthesized as latent zymogens that are activated by proteolysis and inhibited by tissue inhibitors of metalloproteases (TIMPs). Two mammalian gelatinases, Gelatinase A (MMP-2) and Gelatinase B (MMP-9), are critical for basement membrane degradation and are highly upregulated in variety of tumor cells.
特徴および利点
Compatible with high-throughput handling systems.
適合性
Suitable for the detection of gelatinase activity in biological samples such as recombinant protein, tissue, cell lysates, etc
原理
The Gelatinase Activity Assay Kit utilizes a hybrid approach for the detection of gelatinase activity by employing a highly quenched gelatin substrate which upon cleavage by a suitable gelatinase releases a fluorophore, which can be easily quantified using a conventional microplate reader. This method is substrate-specific, simple, fast, high-throughput adaptable and amenable to the sensitive detection of gelatinase activity (as low as 0.06 mCDU).
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
引火点(°F)
188.6 °F
引火点(℃)
87 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Helena Choltus et al.
International journal of molecular sciences, 22(15) (2021-08-08)
Maternal smoking is a risk factor of preterm prelabor rupture of the fetal membranes (pPROM), which is responsible for 30% of preterm births worldwide. Cigarettes induce oxidative stress and inflammation, mechanisms both implicated in fetal membranes (FM) weakening. We hypothesized