Merck
MAK218
Sigma-Aldrich
Tace Inhibitor Screening Assay Kit
Sufficient for 100 Fluorometric tests
別名:
ADAM Metallopeptidase Domain 17, ADAM17 Inhibitor Screening Assay Kit, Tumor Necrosis Factor-α-converting enzyme Inhibitor Screening Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.84
検出方法
fluorometric
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... ADAM17(6868)
mouse ... ADAM17(11491)
rat ... ADAM17(57027)
詳細
Tumor necrosis factor-a converting enzyme (TACE; ADAM17) is a member of the ADAM (A Disintegrin And Metalloprotease) protein family implicated in cell-cell and cell-matrix interactions. TACE activates Notch signaling in the epidermal cells and has a critical function in the maintenance of barrier immunity. It is also involved in neurogenesis and muscle development.
アプリケーション
Tace Inhibitor Screening Assay Kit has been used in TACE (TNFa converting enzyme) activity assays.[1]
特徴および利点
Compatible with high-throughput handling systems.
適合性
Suitable for the screening of inhibitors of TACE.
原理
The TACE Inhibitor Screening Assay Kit is a rapid, simple and sensitive assay that is suitable for high throughput screening of TACE inhibitors. TACE hydrolyzes a FRET-tagged substrate to release a fluorescent product (λex = 318/ λem = 449 nm), proportional to the enzymatic activity present.
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • TACE Assay Buffer
  • TACE Substrate
  • TACE Enzyme
  • Inhibitor Control, 0.1 mM GM6001
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Joseph Dosch et al.
Oncotarget, 8(39), 65090-65099 (2017-10-17)
ADAM17 (a disintegrin and metalloproteinase 17)/TACE (TNFα converting enzyme) has emerged as a potential therapeutic target in colorectal cancer (CRC) and other cancers, due in part to its role in regulating various tumor cell surface proteins and growth factors and
質問
  1. What is the quantity of Zinc present in the Assay buffer?
    1 回答
    1. The quantity of zinc is considered proprietary and cannot be disclosed.