Merck
MAK214
Sigma-Aldrich
Oxalate Decarboxylase Activity Assay Kit
Sufficient for 100 Colorimetric tests
別名:
OXDC Activity Assay Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.84
検出方法
colorimetric
保管温度
−20°C
詳細
Oxalate Decarboxylase (OXDC, EC 4.1.1.2) catalyzes the conversion of oxalate to formate and carbon dioxide in the presence of molecular oxygen. OXDC-responsive proteins are involved in the regulation of metabolism and stress responses in plants.
特徴および利点
Compatible with high-throughput handling systems.
適合性
Suitable for the detection of Oxalate Decarboxylase activity in samples such as plants and fungi.
原理
The Oxalate Decarboxylase Activity Assay Kit provides a simple and high throughput adaptable procedure for measuring OXDC activity in a variety of plant and fungal tissues. OXDC activity is determined by generating a colorimetric product with absorbance at 450 nm (A450) proportional to the enzymatic activity present. One unit of oxalate decarboxylase is the amount of enzyme required to generate 1.0 μmole of formate per minute at pH 5 at 37 °C.
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • OXDC Assay Buffer I
  • OXDC Assay Buffer II
  • OXDC Substrate
  • OXDC Enzyme Mix
  • OXDC Probe
  • OXDC Positive Control
  • Formate Standard, 100 mM
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)