Merck
MAK065
Sigma-Aldrich
乳酸アッセイキットII
sufficient for 100 colorimetric tests
別名:
乳酸アッセイキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 colorimetric tests
アプリケーション
cosmetics
food and beverages
検出方法
colorimetric
関連疾患
endocrinological disorders, diabetes; cancer
保管温度
−20°C
詳細
L(+)-乳酸は、酵素乳酸デヒドロゲナーゼの作用により動物体内で生成される代謝性化合物です。乳酸は、増殖性細胞において、および運動などの嫌気的条件中に産生されます。異常に高い乳酸濃度は、がん、糖尿病、乳酸アシドーシスなどの病態に関連しています。L(+)-乳酸は、ヒトの中間代謝において生成される、乳酸の主な立体異性体であり、血中に約1~2 mmol/Lのレベルで存在します。本キットは、生物学的試料中のL(+)-乳酸を検出するための簡便な手段を提供します。
アプリケーション
Lactate Assay Kit IIは、試料中の乳酸レベルの測定に使用されています。
適合性
培養培地、発酵培地、血液および細胞中のL(+)-乳酸の検出に適しています。
原理
乳酸濃度が酵素アッセイで測定される結果、存在する乳酸に比例した比色(450 nm)生成物が生じます。試料の前処理および精製は必要ありません。代表的な検出感度は乳酸0.02~10 mMです。
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
DISC1 regulates lactate metabolism in astrocytes: implications for psychiatric disorders.
Jouroukhin Y, et al.
Translational Psychiatry, 8(1), 76-76 (2018)
Metabolic engineering of Methanosarcina acetivorans for lactate production from methane
McAnulty M J, et al.
Biotechnology and Bioengineering, 114(4), 852-861 (2017)
Camaron R Hole et al.
Nature communications, 10(1), 2955-2955 (2019-07-06)
Dendritic cells (DCs), a vital component of the innate immune system, are considered to lack antigen specificity and be devoid of immunological memory. Strategies that can induce memory-like responses from innate cells can be utilized to elicit protective immunity in
Yan Jouroukhin et al.
Translational psychiatry, 8(1), 76-76 (2018-04-13)
Our knowledge of how genetic risk variants contribute to psychiatric disease is mainly limited to neurons. However, the mechanisms whereby the same genetic risk factors could affect the physiology of glial cells remain poorly understood. We studied the role of
Cihun-Siyong Alex Gong et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 16(10) (2016-10-01)
This study presents a method of producing flexible electrodes for potentially simultaneously stimulating and measuring cellular signals in retinal cells. Currently, most multi-electrode applications rely primarily on etching, but the metals involved have a certain degree of brittleness, leaving them
資料
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.