おすすめの製品
使用法
sufficient for 100 colorimetric tests
検出方法
colorimetric
関連疾患
endocrinological disorders, diabetes; gastrointestinal diseases; neurological disorders
保管温度
−20°C
詳細
分岐鎖アミノ酸(BCAA)、ロイシン、イソロイシン、およびバリンは、タンパク質の最も一般的な必須アミノ酸です。BCAAは、エネルギー生産および栄養シグナルの両方で機能します。BCAAの栄養補助食品は、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、潜在性および慢性肝性脳症など様々な疾患の治療、ならびに癌患者の筋萎縮の予防に役立ちます。BCAAは、タンパク質合成の速度を高め、細胞をインスリンおよびインスリン様成長因子に感作することができます。
アプリケーション
分岐鎖アミノ酸測定キットは、マウスの肝脂質恒常性および肥満におけるCREB制御転写コアクチベーター2(CRTC2)の役割を評価する研究で、肝分岐鎖アミノ酸の測定に使用されています。
適合性
様々な生物学的試料中の分岐鎖アミノ酸(BCAA)の定量に適しています。
原理
本アッセイでは、BCAA濃度は共役酵素反応を用いて測定され、BCAA量に比例して発色物質(450 nm)が生成します。BCAAアッセイキットは、様々な生物学的サンプル中のBCAAを定量化するための簡単かつ便利な手段を提供します。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
Multifaceted role of insulin-like growth factors and mammalian target of rapamycin in skeletal muscle.
Frost R A and Charles H L
Endocrinol. Metab. Clin., 41(2), 297-322 (2012)
Itziar Lamiquiz-Moneo et al.
Cells, 9(3) (2020-03-18)
The global prevalence of type 2 diabetes (T2D) is increasing rapidly, especially in low- and middle-income countries and has a high number of associated comorbidities. Plasmatic concentrations of branched chain amino acids (BCAA) and retinol-binding protein 4 (RBP4) have been
Aidan M Sokolov et al.
Human molecular genetics, 29(18), 3003-3013 (2020-08-22)
Pathogenic mutations in the solute carrier family 7 member 5 (SLC7A5) gene, which encodes an amino acid transporter cause microcephaly and seizures, yet the mechanisms responsible for these phenotypes are unclear. Models have demonstrated that Slc7a5 deletion is embryonic lethal
Hager M Kowash et al.
Clinical science (London, England : 1979), 136(15), 1117-1137 (2022-07-20)
Maternal infection during pregnancy increases the offspring risk of developing a variety of neurodevelopmental disorders (NDDs), including schizophrenia. While the mechanisms remain unclear, dysregulation of placental function is implicated. We hypothesised that maternal infection, leading to maternal immune activation and
Protein substitution to produce a processed cheese with high branched-chain amino acids of medical and genetic importance.
El-Shazly H A M, et al.
The Egyptian journal of medical human genetics., 11(2), 121-133 (2010)
資料
Assay protocol for the colorimetric detection of Branched Chain Amino Acids (BCAA) in biological samples using the alanine assay kit.