Merck
M7127
Sigma-Aldrich
1,4-ビス(2-メチルスチリル)ベンゼン
crystalline
別名:
Bis-MSB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3C6H4CH=CH)2C6H4
CAS番号:
分子量:
310.43
Beilstein:
2375845
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
形状
crystalline
green
mp
180-182 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cc1ccccc1\C=C\c2ccc(cc2)\C=C\c3ccccc3C
InChI
1S/C24H22/c1-19-7-3-5-9-23(19)17-15-21-11-13-22(14-12-21)16-18-24-10-6-4-8-20(24)2/h3-18H,1-2H3/b17-15+,18-16+
InChI Key
QKLPIYTUUFFRLV-YTEMWHBBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M7127-BULK:
M7127-5G:
M7127-25G:
M7127-1G:
試験成績書(COA)