Merck
M3167
Sigma-Aldrich
4-メチルウンベリフェリルα-L-アラビノピラノシド
≥99% (HPLC), powder
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥112,000
1 G
¥897,000
¥112,000
出荷予定日2025年5月31日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥112,000
1 G
¥897,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H16O7
CAS番号:
分子量:
308.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
¥112,000
出荷予定日2025年5月31日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
製品名
4-メチルウンベリフェリルα-L-アラビノピラノシド, ≥99% (HPLC)
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1=CC(=O)Oc2cc(OC3OCC(O)C(O)C3O)ccc12
InChI
1S/C15H16O7/c1-7-4-12(17)22-11-5-8(2-3-9(7)11)21-15-14(19)13(18)10(16)6-20-15/h2-5,10,13-16,18-19H,6H2,1H3
InChI Key
JWIYLOHVJDJZOQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M3167-VAR:
M3167-25MG:
M3167-1G:
M3167-BULK:
M3167-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)