solid
薬剤管理
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
色
white
溶解性
H2O: soluble
SMILES記法
Cl.CCC(Cc1ccc2OCOc2c1)NC
InChI
1S/C12H17NO2.ClH/c1-3-10(13-2)6-9-4-5-11-12(7-9)15-8-14-11;/h4-5,7,10,13H,3,6,8H2,1-2H3;1H
InChI Key
LFXXIXAVEJVYGY-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M200-VAR:
M200-BULK:
M200-5MG:
試験成績書(COA)