アッセイ
≥96% (HPLC)
光学活性
[α]/D +8.7°, c = 4 in chloroform(lit.)
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
保管条件
desiccated
protect from light
under inert gas
濃度
5 mg/mL in absolute ethanol
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)N[C@H](C)CO
InChI
1S/C23H39NO2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-23(26)24-22(2)21-25/h7-8,10-11,13-14,16-17,22,25H,3-6,9,12,15,18-21H2,1-2H3,(H,24,26)/b8-7-,11-10-,14-13-,17-16-/t22-/m1/s1
InChI Key
SQKRUBZPTNJQEM-FQPARAGTSA-N
遺伝子情報
mouse ... Cnr1(12801) , Cnr2(12802)
rat ... Cnr1(25248)
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
57.2 °F
引火点(℃)
14 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M186-5MG:4548174014400
M186-VAR:
M186-BULK:
M186-100MG:4548174014394