Merck
M1435
Sigma-Aldrich
Microarray Spotting Solution for Silane Coated Slides
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
特徴および利点
Improves spot morphology and DNA binding to the slide resulting in increased hybridization signal.
その他情報
Optimized spotting solution for use with SigmaScreen™ APS Coated Slides for Microarrays (Product Code S9936).
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)