Merck
L9128
SAFC
N-Lignoceroyldihydroglucocerebroside
別名:
1-O-(β-D-Glucopyranosyl)-n-tetracosanoyl-DL-dihydrosphingosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H95NO8
CAS番号:
分子量:
814.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
組成
Sphingolipid content, ~99% (by TLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NC(COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)CCCCCCCCCCCCCCC
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L9128-5MG:
L9128-PROC:
L9128-1LSAMPLE:
L9128-1L:
L9128-10MG:
L9128-BULK:
L9128-20L:
L9128-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)