Merck
L8134
Sigma-Aldrich
リノール酸 ナトリウム塩
≥98% (GC)
別名:
ナトリウムリノラート, リノール酸ナトリウム, cis-9,cis-12-オクタデカジエン酸ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C18H31O2Na
CAS番号:
分子量:
302.43
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
plant oil (safflower)
アッセイ
≥98% (GC)
形状
powder
テクニック
activity assay: suitable
white
mp
230 °C (446 °F)
溶解性
methanol: 50 mg/mL, clear, yellow
アプリケーション
general analytical
life science and biopharma
官能基
carboxylic acid
脂質タイプ
omega FAs
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C18H32O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b7-6-,10-9-;
InChI Key
WYPBVHPKMJYUEO-NBTZWHCOSA-M
詳細
リノール酸は、オメガ-6ポリ不飽和必須脂肪酸(PUFA)であり、プロスタグランジンなどのエイコサノイドを合成するために必要な、アラキドン酸(AA)に対する前駆体として機能します。必須脂肪酸であるリノール酸は体内では産生されないため、食事によって獲得する必要があります。リノール酸の欠乏は、創傷治癒障害、発育遅延、および皮膚炎などの健康問題を引き起こします。アラキドン酸15-リポキシゲナーゼ(15-LO)は、植物と動物のいずれにおいてもリノール酸を代謝させて、9-および13-ヒドロキシオクタデカジエン酸(HODE)を形成します。この多用途の分子は、生化学、メタボロミクス、およびリピドミクスの研究に使用され、さまざまな代謝経路に関する研究を可能にし、また生体の脂質機能に関する洞察をもたらします。
アプリケーション
リノール酸ナトリウム塩は、次の用途で使用されています:
  • β-カロテン-リノール酸アッセイにおいて
  • 末梢血単核球(PBMC)を処理するための基礎培地の成分として
  • ヒトトロホブラスト由来絨毛癌細胞(BeWo)を培養し、接着接合(AJ)マーカーレベル、細胞層透過性、および細胞内脂質蓄積に対するその効果を調べるためのダルベッコ改変イーグル培地(DMEM)/F-12 HEPES(4-(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン-1-エタンスルホン酸)において′′
生物化学的/生理学的作用
リノール酸は、アシルグリコシルセラミドの成分として、皮膚の水透過性バリアの維持で生理学的役割を果たしています。リノール酸の欠乏は、成長不良や発達不良、鱗状皮膚炎、乳幼児における免疫応答障害を引き起こす可能性があります。化粧品やパーソナルケア製品に使用されています。リノール酸は、主に皮膚、爪、毛髪の軟化剤や保湿剤として使用されます。
特徴および利点
  • 多数の研究用途に適した高品質分子
  • 一般にメタボロミクスおよび生化学の研究に使用
その他情報
生化学の領域に関する追加情報を請求するには、このフォームに必要事項を入力してください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
L8134PROC:
L8134-100MG:
L8134-1G:
L8134-5G:
L8134-BULK:
L8134-500MG:
L8134-VAR:
L8134-PH:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T Sakamoto et al.
Applied and environmental microbiology, 64(7), 2361-2366 (1998-07-02)
Laboratory conditions have been identified that cause the rapid death of cultures of cyanobacteria producing urease. Once the death phase had initiated in the stationary growth phase, cells were rapidly bleached of all pigmentation. Null mutations in the ureC gene
E P Kilsdonk et al.
Journal of lipid research, 33(9), 1373-1382 (1992-09-01)
Human endothelial cells (EA.hy 926 line) were loaded with cationized low density lipoprotein (LDL) and subsequently incubated with fatty acid/bovine serum albumin complexes. The fatty acids were palmitic, oleic, linoleic, arachidonic, and eicosapentaenoic acids. The preincubations resulted in extensively modified
Hila Seti et al.
Archives of physiology and biochemistry, 115(3), 127-136 (2009-06-02)
The insulin-like growth factor (IGF) system plays a critical role in normal growth and development as well as in malignant states. Most of the biological activities of the IGFs are mediated by the IGF-IR, which is over-expressed in most tumours
Allison Dilzer et al.
Critical reviews in food science and nutrition, 52(6), 488-513 (2012-03-29)
Conjugated linoleic acid (CLA) has drawn significant attention in the last two decades for its variety of biologically beneficial effects. CLA reduces body fat, cardiovascular diseases and cancer, and modulates immune and inflammatory responses as well as improves bone mass.
Moran Cohen-Berkman et al.
eLife, 9 (2020-03-28)
How lifespan and the rate of aging are set is a key problem in biology. Small RNAs are conserved molecules that impact diverse biological processes through the control of gene expression. However, in contrast to miRNAs, the role of endo-siRNAs