由来生物
human milk
アッセイ
≥95% (HPAE)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1OC(OC2C(NC(C)=O)C(OC(CO)C2OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)OC4C(O)C(CO)OC(OC(C(O)CO)C(O)C(O)C=O)C4O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C32H55NO25/c1-8-16(42)20(46)22(48)30(51-8)57-27-15(33-9(2)39)29(54-14(7-38)26(27)56-31-23(49)21(47)18(44)12(5-36)52-31)58-28-19(45)13(6-37)53-32(24(28)50)55-25(11(41)4-35)17(43)10(40)3-34/h3,8,10-32,35-38,40-50H,4-7H2,1-2H3,(H,33,39)
InChI Key
WMYQZGAEYLPOSX-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
L7777-1MG:
L7777-VAR:
L7777-BULK:
L7777-250UG:
試験成績書(COA)