L7418
LAAM 塩酸塩
≥98% (HPLC), solid
別名:
α-l-acetylmethadol hydrochloride 塩酸塩, (1S)-2-[(2S)-2-(dimethylamino)propyl]-1-ethyl-2,2-diphenylethyl acetate hydrochloride 塩酸塩, MK-790 hydrochloride 塩酸塩, ORLAAM hydrochloride 塩酸塩, levomethadyl acetate hydrochloride 塩酸塩
About This Item
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
薬剤管理
USDEA Schedule II; kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
色
white
溶解性
H2O: >5 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CC[C@H](OC(C)=O)C(C[C@H](C)N(C)C)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C23H31NO2.ClH/c1-6-22(26-19(3)25)23(17-18(2)24(4)5,20-13-9-7-10-14-20)21-15-11-8-12-16-21;/h7-16,18,22H,6,17H2,1-5H3;1H/t18-,22-;/m0./s1
InChI Key
UXBPQRGCVJOTNT-COBSGTNCSA-N
遺伝子情報
human ... OPRM1(4988)
生物化学的/生理学的作用
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
L7418-10MG:
L7418-VAR:
L7418-BULK:
L7418-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ