抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
LIS1-338, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 46 kDa
化学種の反応性
zebrafish, chicken, rat, human, bovine, mouse
濃度
~2 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using a rat brain cytosol preparation
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
SMILES記法
CCCCC\C=C\C\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(O)COP(O)(O)=O
InChI
1S/C21H39O7P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(23)27-18-20(22)19-28-29(24,25)26/h6-7,9-10,20,22H,2-5,8,11-19H2,1H3,(H2,24,25,26)/b7-6+,10-9+
InChI Key
ZQTAMPRZFOOEEP-AVQMFFATSA-N
遺伝子情報
human ... PAFAH1B1(5048)
mouse ... Pafah1b1(18472)
rat ... Pafah1b1(83572)
関連するカテゴリー
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
L7391-BULK:
L7391-.2ML:
L7391-VAR:
試験成績書(COA)