Merck
L6664
Laser Tough-Spots®
diam. 3/4 in., white
別名:
solvent resistant labels, temperature resistant labels
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥15,160
¥15,160
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥15,160
About This Item
UNSPSCコード:
55121611
NACRES:
NB.35
¥15,160
Check Cart for Availability
物質
polyolefin
white
包装
pack of 2160 ea (108 labels per sheet)
メーカー/製品名
Diversified Biotech SPOT-3000
直径
3/4 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Tough-Spots are chemically inert, polyvinyl labels that adhere to all plastics. Tough-Spots withstand boiling water baths, conventional and cryogenic freezer temperatures, most organic solvents, caustic agents and other challenges without peeling, becoming brittle or degrading. Labels can be printed directly from the laser printer. 20 sheets per pack.
法的情報
Tough-Spots is a registered trademark of Diversified Biotech
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)