安全性情報
L5512
Sigma-Aldrich
Luteinizing hormone releasing hormone Fragment 3-10
≥97% (HPLC)
別名:
LH-RH Fragment 3-10, Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H63N13O10
CAS番号:
分子量:
934.05
UNSPSCコード:
12352200
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
≥97% (HPLC)
保管温度
−20°C
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
L5512-BULK:
L5512-1MG:
L5512-.5MG:
L5512-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)