安全性情報
L2785
Sigma-Aldrich
レクチン ヒマラヤフジマメ(ホースグラム, Dolichos biflorus)由来
lyophilized powder
別名:
DBA, ヒマラヤフジマメ(Dolichos biflorus)凝集素
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥14,600
5 MG
¥52,200
¥14,600
出荷予定日2025年5月30日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥14,600
5 MG
¥52,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥14,600
出荷予定日2025年5月30日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
フォーム
lyophilized powder
有効性
≤20 μg per mL agglutination activity
不純物
salt, essentially free
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
DBAはヒト赤血球A1型に特異性があり、血液型のA1型とA2型の識別に用いられます。DBAには強い抗Cad活性があり、末端N-アセチル-α-D-ガラクトサミニル残基に親和性を示します。アフィニティ-精製したレクチンから調製されます。
調製ノート
アフィニティ-クロマトグラフィ-精製品です。
アナリシスノート
凝集活性は、1 mg/mL溶液をPBS(pH 6.8)で段階希釈して測定し、μg/mLの単位で表します。凝集活性は、25°Cで1時間インキュベートした場合、ヒトA1型赤血球の2%懸濁液を凝集させる最低濃度で示されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L2785-5MG:
L2785-BULK:
L2785-1MG:
L2785-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ann Marie Hynes et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(27), 9893-9898 (2014-06-21)
Nephronophthisis (NPHP) is the major cause of pediatric renal failure, yet the disease remains poorly understood, partly due to the lack of appropriate animal models. Joubert syndrome (JBTS) is an inherited ciliopathy giving rise to NPHP with cerebellar vermis aplasia