由来生物
Salmonella enterica (Serotype typhimurium)
品質水準
フォーム
lyophilized powder
精製方法
gel-filtration chromatography
不純物
<1% Protein
色
white to faint yellow
溶解性
water: 0.90-1.10 mg/mL, hazy to turbid, colorless to faintly yellow
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
L2262-25MG:
L2262-5MG-PW:
L2262-BULK:
L2262-5MG:
L2262-VAR:
L2262-10MG:
L2262-25MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.
関連コンテンツ
Lipopolysaccharide (LPS) is a major component of Gram-negative bacteria, important for microbiological research.