Merck
L2136
Sigma-Aldrich
Lauric acid N,N-dimethylamide
~95%
別名:
N,N-ジメチルドデカンアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H29NO
CAS番号:
分子量:
227.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
アッセイ
~95%
フォーム
liquid
密度
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amide
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)C
InChI
1S/C14H29NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(16)15(2)3/h4-13H2,1-3H3
InChI Key
BDYUSDIJIDGWCY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
皮膚浸透性向上剤;皮膚を通した溶質の輸送を容易にします。[1]
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
L2136-100G:
L2136-VAR:
L2136-50G:
L2136-10G:
L2136-25G:
L2136-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
B B Michniak et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 82(2), 214-219 (1993-02-01)
A series of novel dermal penetration enhancers, esters and amides of clofibric acid, was synthesized. The permeation parameters and skin retention of two steroids (hydrocortisone-21-acetate and betamethasone-17-valerate) in propylene glycol were studied with athymic nude mouse skin by in vitro
Kuo-Yen Huang et al.
EMBO molecular medicine, 13(1), e12828-e12828 (2020-11-08)
To circumvent the devastating pandemic caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection, a humanized decoy antibody (ACE2-Fc fusion protein) was designed to target the interaction between viral spike protein and its cellular receptor, angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2).