Merck
L1415
Sigma-Aldrich
L-162,313
≥95%, solid
別名:
5,7-ジメチル-2-エチル-3-[[4-[2­(n-ブチロキシカルボニルスルホンアミド)-5-イソブチル-3-チエニル]フェニル]メチル]イミダゾ­[4,5-b]­ピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H38N4O4S2
CAS番号:
分子量:
582.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
white
溶解性
DMSO: soluble 10 mg/mL
オーガナイザー
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCOC(=O)NS(=O)(=O)c1sc(CC(C)C)cc1-c2ccc(Cn3c(CC)nc4c(C)cc(C)nc34)cc2
InChI
1S/C30H38N4O4S2/c1-7-9-14-38-30(35)33-40(36,37)29-25(17-24(39-29)15-19(3)4)23-12-10-22(11-13-23)18-34-26(8-2)32-27-20(5)16-21(6)31-28(27)34/h10-13,16-17,19H,7-9,14-15,18H2,1-6H3,(H,33,35)
InChI Key
RINPELQWLUGERM-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... AGTR1(185)
rat ... Agtr1(24180)
生物化学的/生理学的作用
非ペプチド性のAT1受容体アゴニストです。
特徴および利点
This compound is featured on the Angiotensin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L1415-25MG:
L1415-BULK:
L1415-VAR:
L1415-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)