Merck
L1412
Sigma-Aldrich
細胞溶解酵素 from Trichoderma harzianum
lyophilized powder
別名:
Glucanex®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
形状
lyophilized powder
比活性
≥10 units/g
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Trichoderma harzianum由来の細胞溶解酵素は、アガロースゲルからDNAプラグを回収するのに適しています。本化合物は以下の用途に使用されています:
  • プロトプラストの単離
  • 酵母スフェロプラスト形質転換前の酵母細胞壁グルカンのポリ(1-3)-グルコースの加水分解
  • クロコウジカビAspergillus niger栄養細胞の溶解
生物化学的/生理学的作用
Trichoderma harzianum由来の細胞溶解酵素はGlucanexと呼ばれます。本化合物は、β-1, 3グルカナーゼ活性を有するアイソザイムの混合物で構成されていました。Trichoderma harzianum由来の細胞溶解酵素は、プロトプラスト調製のため酵母細胞壁オリゴ糖をグルカンに加水分解します。本化合物の安定性は、pH変動に影響されます。
品質
β-グルカナーゼ活性、セルラーゼ活性、プロテアーゼ活性、およびキチナーゼ活性を有します。
単位の定義
1ユニットは、カゼインを加水分解し、37℃、pH 7.5で、毎分1.0マイクロモル(181 μg)のチロシンに相当する色を呈します(フォリン-チオカルト試薬による色)。
法的情報
Novozyme社製
Glucanex is a registered trademark of Novozymes Corp.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L1412-VAR:
L1412-BULK:
L1412-25G:
L1412-10G:
L1412-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Thomas Leisen et al.
PLoS pathogens, 16(8), e1008326-e1008326 (2020-08-18)
CRISPR/Cas has become the state-of-the-art technology for genetic manipulation in diverse organisms, enabling targeted genetic changes to be performed with unprecedented efficiency. Here we report on the first establishment of robust CRISPR/Cas editing in the important necrotrophic plant pathogen Botrytis
Influence of protoplast fusion between two Trichoderma spp. on extracellular enzymes production and antagonistic activity
Hassan MM
Biotechnology, Biotechnological Equipment, 28(6), 1014-1023 (2014)
Divya Ramalingam Iyer et al.
PLoS genetics, 13(8), e1006958-e1006958 (2017-08-15)
In response to DNA damage during S phase, cells slow DNA replication. This slowing is orchestrated by the intra-S checkpoint and involves inhibition of origin firing and reduction of replication fork speed. Slowing of replication allows for tolerance of DNA
Xiao-Lian Yuan et al.
Molecular genetics and genomics : MGG, 279(6), 545-561 (2008-03-06)
The filamentous ascomycete Aspergillus niger is well known for its ability to produce a large variety of enzymes for the degradation of plant polysaccharide material. A major carbon and energy source for this soil fungus is starch, which can be
Identification of InuR, a new Zn (II) 2Cys6 transcriptional activator involved in the regulation of inulinolytic genes in Aspergillus niger
Yuan XL, et al.
Molecular Genetics and Genomics, 279(1), 11-26 (2008)