リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
アッセイ
≥97% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized powder
有効性
0.01-.1 ng/mL ED50
分子量
glycoprotein 70 kDa
包装
pkg of 10 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Il12a(16159) , Il12b(16160)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
I8523-10UG-PW:
I8523-BULK:
I8523-VAR:
I8523-10UG:
試験成績書(COA)
資料
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.