Merck
I5897
Supelco
Magnesium ionophore II
別名:
ETH 5214, N,N′′-Octamethylene-bis(N′-heptyl-N′-methyl-methylmalonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H62N4O4
CAS番号:
分子量:
566.86
Beilstein:
6018631
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCN(C)C(=O)C(C)C(=O)NCCCCCCCCNC(=O)C(C)C(=O)N(C)CCCCCCC
InChI
1S/C32H62N4O4/c1-7-9-11-17-21-25-35(5)31(39)27(3)29(37)33-23-19-15-13-14-16-20-24-34-30(38)28(4)32(40)36(6)26-22-18-12-10-8-2/h27-28H,7-26H2,1-6H3,(H,33,37)(H,34,38)
InChI Key
UTFJQHTUZRJEKD-UHFFFAOYSA-N