Merck
63112
Supelco
Magnesium ionophore VI
Selectophore, function tested
別名:
1,3,5-Tris[10-(1-adamantyl)-7,9-dioxo-6,10-diazaundecyl]benzene, ETH 5506
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C63H96N6O6
CAS番号:
分子量:
1033.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
製品種目
Selectophore
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
品質
function tested
SMILES記法
CN(C(=O)CC(=O)NCCCCCc1cc(CCCCCNC(=O)CC(=O)N(C)C23CC4CC(CC(C4)C2)C3)cc(CCCCCNC(=O)CC(=O)N(C)C56CC7CC(CC(C7)C5)C6)c1)C89CC%10CC(CC(C%10)C8)C9
InChI
1S/C63H96N6O6/c1-67(61-34-46-22-47(35-61)24-48(23-46)36-61)58(73)31-55(70)64-16-10-4-7-13-43-19-44(14-8-5-11-17-65-56(71)32-59(74)68(2)62-37-49-25-50(38-62)27-51(26-49)39-62)21-45(20-43)15-9-6-12-18-66-57(72)33-60(75)69(3)63-40-52-28-53(41-63)30-54(29-52)42-63/h19-21,46-54H,4-18,22-42H2,1-3H3,(H,64,70)(H,65,71)(H,66,72)
InChI Key
ODMHCQNFQKBJOO-UHFFFAOYSA-N
詳細
詳細は、弊社のSensor Applications portalをご覧ください。
アプリケーション
Selected application examples
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
血清測定の主要な干渉カチオンに対してMg2+の十分な選択性を持つ、親油性のマグネシウム選択性イオノホア(logPTLC=8.5)です
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
63112-100MG:
63112-VAR:
63112-BULK:
63112-10MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Potentiometric microelectrodes as sensors and detectors. Magnesium-selective electrodes as sensors, and Hofmeister electrodes as detectors for histmaine in capillary electrophoresis
Spichiger, U.E., Fakler, A.
Electrochimica Acta, 42, 3137-3145 (1997)
Development of magnesium-selective ionophores
O'Donnell, J., et al.
Analytica Chimica Acta, 281, 129-134 (1993)
A Comparison of Neutral Mg2+-Selective Ionophores in Solvents Polymeric Membranes: Complex Stoichiometry
Zhang, W., et al.
Analytical Sciences, 16, 11-18 (2000)