Merck
I0879
Sigma-Aldrich
イノシン 5′-三リン酸 三ナトリウム塩
≥95%
別名:
ITP
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥14,500
100 MG
¥24,300
500 MG
¥75,400
1 G
¥116,000
¥14,500
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥14,500
100 MG
¥24,300
500 MG
¥75,400
1 G
¥116,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12Na3N4O14P3
CAS番号:
分子量:
574.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
¥14,500
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95%
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na].OC1C(O)C(OC1COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)n2cnc3C(=O)N=CNc23
InChI
1S/C10H15N4O14P3.Na.H/c15-6-4(1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20)26-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)17;;/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H,11,12,17)(H2,18,19,20);;
InChI Key
RIERCUPIZLBNFQ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HRAS(3265)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
イノシン5′-三リン酸塩三ナトリウム塩は、ヒトの末梢リンパ球の染色体収差率、分裂速度、 姉妹染色分体交換(SCE)頻度、第1(X1)、第2(X2)および第3(X3)減数分裂中期の割合に対するその影響を調べるために使用されています。[1]
イノシン5′-三リン酸(ITP)は、さまざまな酵素や化学プロセスによるATPおよびGTPの脱アミノ化の影響に関する研究に使用されます。ITPは、ヌクレオシド-5′-三リン酸およびATPアーゼの特異性と動態を研究する基質として使用できます。ITPは、さまざまなATPアーゼおよびGTPアーゼの活性化を研究するためにも使用されます。
生物化学的/生理学的作用
イノシン5′-三リン酸塩(ITP)は、効果系の開始をサポートすることができます。また、トランスデューシン(TD)によって触媒されるグアノシン5′-三リン酸塩(GTP)の加水分解を阻止できます。ITPは、透過性細胞の分泌をGTPよりも有効に誘発できます。[2]レオウイルス転写の開始段階と伸長段階には、GTPの代わりにITPを使用できます。[3]また、G-タンパク質の活性化においても、ITPをGTPの代わりに使用できます。[2]
調製ノート
細菌由来のATPから調製されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I0879-500MG:4548174008591
I0879-50MG:4548174008607
I0879-1G:4548174008584
I0879-BULK:
I0879-100MG:4548174008577
I0879-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
As to the clastogenic-, sister-chromatid exchange inducing-and cytotoxic activity of inosine triphosphate in cultures of human peripheral lymphocytes
Vormittag W and Brannath W
Mutation Research, 476(1), 71-81 (2001)
T Toyo-oka
Circulation research, 49(6), 1350-1355 (1981-12-01)
The contraction of cardiac muscle that has been treated with glycerol requires Ca2+ (pCa 8-5), when MgATP is used as a substrate. In contrast, this preparation contracts, even in the absence of Ca2+ (pCa 8-10), when ATP is replaced by
Initiation of reovirus transcription by inosine 5'-triphosphate and properties of 7-methylinosine-capped, inosine-substituted messenger ribonucleic acids
Morgan M A and Shatkin A J
Biochemistry, 19(26), 5960-5966 (1980)
D Pollard-Knight et al.
The Biochemical journal, 245(3), 625-629 (1987-08-01)
When ATP, the normal phosphate donor for hexokinase D ('glucokinase'), is replaced by ITP, the positive co-operativity with respect to glucose disappears. This may be rationalized in relation to kinetic models for hexokinase D co-operativity, which assume that with the
Man Liu et al.
The Journal of biological chemistry, 278(12), 10112-10118 (2003-01-23)
Infrared spectroscopy has been used to map substrate-protein interactions: the conformational changes of the sarcoplasmic reticulum Ca(2+)-ATPase upon nucleotide binding and ATPase phosphorylation were monitored using the substrate ATP and ATP analogues (2'-deoxy-ATP, 3'-deoxy-ATP, and inosine 5'-triphosphate), which were modified