Merck
I0274
Sigma-Aldrich
myo-Inositol Monophosphatase from bovine brain
lyophilized powder, 5-20 units/mg protein
別名:
myo-Inositol monophosphate phosphohydrolase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
フォーム
lyophilized powder
比活性
5-20 units/mg protein
組成
Protein, ~0.5% Bradford
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
この酵素は哺乳類の脳でイノシト-ルからホスホイノシト-ルへの再循環に重要な役割を果たしており、ホスファチジルイノシト-ルのシグナル経路に関与しています。Li+によって非競合的に阻害されることから、躁鬱病の治療に重要であると考えられます。躁鬱病の治療でリチウムの代わりとなる毒性の低い化合物を同定するために、この酵素が役立つ可能性があります。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.4、37°C、1分間で、1.0 μmolのリン酸をイノシン一リン酸から生じる酵素量です。
物理的形状
凍結乾燥品(HEPESバッファ-塩, pH 7.5, 安定剤含有)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I0274-.25UN:
I0274-BULK:
I0274-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Livia Pasquali et al.
Behavioural pharmacology, 21(5-6), 473-492 (2010-08-12)
This is a short overview focusing on the biochemical interactions underlying the protective effects of lithium at the neuronal level. These include lithium modulation of autophagy, growth factors, excitotoxicity, and a variety of mechanisms underlying cell death, neurogenesis, and neuronal
Toward a crystal-clear view of lithium's site of action.
J M Baraban
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 91(13), 5738-5739 (1994-06-21)
Sudipta Bhattacharyya et al.
Acta crystallographica. Section F, Structural biology and crystallization communications, 67(Pt 4), 471-474 (2011-04-21)
The gene product of the sas2203 ORF of Staphylococcus aureus MSSA476 encodes a 30 kDa molecular-weight protein with a high sequence resemblance (29% identity) to tetrameric inositol monophosphatase from Thermotoga maritima. The protein was cloned, expressed, purified to homogeneity and crystallized.
Zheng Li et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 19(2), 309-318 (2009-12-23)
The inositol monophosphatase (IMPase) enzyme from the hyperthermophilic archaeon Methanocaldococcus jannaschii requires Mg(2+) for activity and binds three to four ions tightly in the absence of ligands: K(D) = 0.8 muM for one ion with a K(D) of 38 muM
Inge De Meyer et al.
British journal of pharmacology, 162(6), 1410-1423 (2010-12-09)
Lithium chloride (LiCl) inhibits inositol monophosphatase (IMPase) at therapeutic concentrations. Given that LiCl induces death in cultured macrophages and that macrophages play an active role in atherosclerotic plaque destabilization, we investigated whether LiCl would induce selective macrophage death to stabilize